Läs mer
Nickel(II)klorid, vattenfri, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449587
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449587 500 g 500g
11429587 25 g 25g
11439587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22085.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
Nickel(II)klorid är en mild Lewis syra som används för regioselektiv isomerisering av dienoler och selektiv reduktion av alkener till alkaner i närvaro av litiumaluminiumhydrid. Det används som en prekursor till nickelborid, finfördelat nickel. Det fungerar som en katalysator för att framställa dialkylarylfosfonater från fosfiter och aryliodid. Den finner tillämpning vid galvanisering av nickel på andra metallföremål. Det används också vid syntes av halvledande metallhaltiga polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Nickel(II)klorid är en mild Lewis syra som används för regioselektiv isomerisering av dienoler och selektiv reduktion av alkener till alkaner i närvaro av litiumaluminiumhydrid. Det används som en prekursor till nickelborid, finfördelat nickel. Det fungerar som en katalysator för att framställa dialkylarylfosfonater från fosfiter och aryliodid. Den finner tillämpning vid galvanisering av nickel på andra metallföremål. Det används också vid syntes av halvledande metallhaltiga polymerer.
Löslighet
Löslig i etylenglykol, etanol, hydrazin och ammoniumhydroxid. Något lösligt i vatten. Olösligt i salpetersyra.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7718-54-9
Molekylformel Cl2Ni
Molekylvikt (g/mol) 129.593
MDL-nummer MFCD00011142
InChI-nyckel QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC-namn diklornickel
LEDER Cl[Ni]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) chloride
Smältpunkt 1,001°C
Namnnotering anhydrous
Kvantitet 500 g
Linjär formel NiCl2
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Löslighetsinformation Soluble in ethylene glycol,ethanol,hydrazine and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in nitric acid.
Formel vikt 129.6
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.55
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.