Läs mer
Nickel(II) chloride, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-7058902
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11315747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043441.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
Nickel(II)klorid används vid elektroplätering, elektroformning, elektrolös plätering, te- och kaffeplantage, färgbetningsmedel. Det används också i halvledande metallhaltiga polymersyntesreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7718-54-9
Molekylformel Cl2Ni
Molekylvikt (g/mol) 129.593
MDL-nummer MFCD00011142
InChI-nyckel QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC-namn diklornickel
LEDER Cl[Ni]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel (II) chloride
Smältpunkt 1,001°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Gult
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel NiCl2
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Löslighetsinformation It is soluble in water,ethylene glycol,ethanol, ammonium hydroxide. It is insoluble in ammonia, nitric acid.
Formel vikt 129.6
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.55 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.