Läs mer
Nickel(II)klorid, vattenfritt, 99 % (metallbas)
Beskrivning
Nickel(II)klorid är en mild Lewis syra som används för regioselektiv isomerisering av dienoler och selektiv reduktion av alkener till alkaner i närvaro av litiumaluminiumhydrid. Det används som en prekursor till nickelborid, finfördelat nickel. Det fungerar som en katalysator för att framställa dialkylarylfosfonater från fosfiter och aryliodid. Den finner tillämpning vid galvanisering av nickel på andra metallföremål. Det används också vid syntes av halvledande metallhaltiga polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel(II) chloride, anhydrous |
| Smältpunkt | 1001 °C |
| Färg | Gul till orange |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 99 % (metallbaserad bas) |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten, etylenglykol, etanol och ammoniumhydroxid. Olöslig i ammoniak och salpetersyra. |
| Formel vikt | 129.6 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Utseende | Gult till orange pulver |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.