Läs mer
Nickel(II)klorid, vattenfri, 99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4782027
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11356998
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014687.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
Nickel(II)klorid är en mild Lewis syra som används för regioselektiv isomerisering av dienoler och selektiv reduktion av alkener till alkaner i närvaro av litiumaluminiumhydrid. Det används som en prekursor till nickelborid, finfördelat nickel. Det fungerar som en katalysator för att framställa dialkylarylfosfonater från fosfiter och aryliodid. Den finner tillämpning vid galvanisering av nickel på andra metallföremål. Det används också vid syntes av halvledande metallhaltiga polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7718-54-9
Molekylformel Cl2Ni
Molekylvikt (g/mol) 129.593
MDL-nummer MFCD00011142
InChI-nyckel QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC-namn diklornickel
LEDER Cl[Ni]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) chloride, anhydrous
Smältpunkt 1001°C
Färg Gul till orange
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,ethylene glycol,ethanol and ammonium hydroxide. Insoluble in ammonia and nitric acid.
Formel vikt 129.6
Känslighet Hygroscopic
Utseende Yellow to orange powder
Ångtryck 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Densitet 3.55 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.