Läs mer
Nickel(II) kloridanhydr, TRC
Produktkod. 30479225
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30479225 250 mg -
30477613 500 mg -
30470036 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN395053250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7718-54-9
Molekylformel NiCl2
Molekylvikt (g/mol) 129.6
IUPAC-namn nickel(2+); Diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ni+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) Chloride Anhydrous
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formel vikt 127.8731