Läs mer
Nickel(II) chloride hexahydrate, 98%
Produktkod. 11456947
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456947 1000 g 1000g
11466947 250 g 250g
11476947 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14366.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Nickel(II)klorid används vid elektroplätering och som katalysator för organiska omvandlingar, till exempel vid kemo-selektiv tioacetalisering av aldehyder. I kombination med litiumaluminiumhydrid fungerar det som ett reduktionsmedel för alkener, alkyner och organiska halogenider; det kan klyva INGEN bindning och öppna epoxider. Det används för att framställa ett brett spektrum av komplex eftersom vattenligander lätt kan ersättas med aminer, tioeter, ammoniak och tiolater. Det är en föregångare till flera nickel-fosfinkomplex, såsom bis(trifenylfosfin)nickel(II)klorid, som används i alkyntrimeriseringar, karbonyleringar och som katalysatorer i organiska reaktioner såsom Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner som ett alternativ till palladium(0)-katalysatorer. Det är prekursorn till acetylacetonatkomplex av Ni, som används för att producera 1,5-cyklooktadienkomplex, ett viktigt reagens i organonikelkemi. Den kan användas för att framställa sandwichföreningen nickelocen genom dimetoxietankomplex av nickelklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Nickel(II)klorid används vid elektroplätering och som katalysator för organiska omvandlingar, till exempel vid kemo-selektiv tioacetalisering av aldehyder. I kombination med litiumaluminiumhydrid fungerar det som ett reduktionsmedel för alkener, alkyner och organiska halogenider; det kan klyva INGEN bindning och öppna epoxider. Det används för att framställa ett brett spektrum av komplex eftersom vattenligander lätt kan ersättas med aminer, tioeter, ammoniak och tiolater. Det är en föregångare till flera nickel-fosfinkomplex, såsom bis(trifenylfosfin)nickel(II)klorid, som används i alkyntrimeriseringar, karbonyleringar och som katalysatorer i organiska reaktioner såsom Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner som ett alternativ till palladium(0)-katalysatorer. Det är prekursorn till acetylacetonatkomplex av Ni, som används för att producera 1,5-cyklooktadienkomplex, ett viktigt reagens i organonikelkemi. Den kan användas för att framställa sandwichföreningen nickelocen genom dimetoxietankomplex av nickelklorid.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oförenliga ämnen som peroxider, starka syror och kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-20-0
Molekylformel Cl2Ni·6H2O
MDL-nummer MFCD00149809
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) chloride hexahydrate
Smältpunkt 140°C (in 2H2O)
pH 4.9
Kvantitet 1000 g
Linjär formel NiCl2·6H2O
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Formel vikt 237.71 (129.60 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Densitet 1.92
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.