Läs mer
Nickel(II) chloride hexahydrate, 98%
Beskrivning
Nickel(II)klorid används vid elektroplätering och som katalysator för organiska omvandlingar, till exempel vid kemo-selektiv tioacetalisering av aldehyder. I kombination med litiumaluminiumhydrid fungerar det som ett reduktionsmedel för alkener, alkyner och organiska halogenider; det kan klyva INGEN bindning och öppna epoxider. Det används för att framställa ett brett spektrum av komplex eftersom vattenligander lätt kan ersättas med aminer, tioeter, ammoniak och tiolater. Det är en föregångare till flera nickel-fosfinkomplex, såsom bis(trifenylfosfin)nickel(II)klorid, som används i alkyntrimeriseringar, karbonyleringar och som katalysatorer i organiska reaktioner såsom Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner som ett alternativ till palladium(0)-katalysatorer. Det är prekursorn till acetylacetonatkomplex av Ni, som används för att producera 1,5-cyklooktadienkomplex, ett viktigt reagens i organonikelkemi. Den kan användas för att framställa sandwichföreningen nickelocen genom dimetoxietankomplex av nickelklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Nickel(II)klorid används vid elektroplätering och som katalysator för organiska omvandlingar, till exempel vid kemo-selektiv tioacetalisering av aldehyder. I kombination med litiumaluminiumhydrid fungerar det som ett reduktionsmedel för alkener, alkyner och organiska halogenider; det kan klyva INGEN bindning och öppna epoxider. Det används för att framställa ett brett spektrum av komplex eftersom vattenligander lätt kan ersättas med aminer, tioeter, ammoniak och tiolater. Det är en föregångare till flera nickel-fosfinkomplex, såsom bis(trifenylfosfin)nickel(II)klorid, som används i alkyntrimeriseringar, karbonyleringar och som katalysatorer i organiska reaktioner såsom Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner som ett alternativ till palladium(0)-katalysatorer. Det är prekursorn till acetylacetonatkomplex av Ni, som används för att producera 1,5-cyklooktadienkomplex, ett viktigt reagens i organonikelkemi. Den kan användas för att framställa sandwichföreningen nickelocen genom dimetoxietankomplex av nickelklorid.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oförenliga ämnen som peroxider, starka syror och kalium.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel(II) chloride hexahydrate |
| Smältpunkt | 140°C (in 2H2O) |
| pH | 4.9 |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | NiCl2·6H2O |
| UN-nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,6505 |
| Löslighetsinformation | Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide. |
| Formel vikt | 237.71 (129.60 Anhydrous) |
| Procent renhet | 98% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Nickel(II) chloride hexahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) chloridehexahydrate, Nickel(II) chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.