Läs mer
Nickel(II) chloride hexahydrate, 98%
Produktkod. p-7021855
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11466947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14366.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Nickel(II)klorid används vid elektroplätering och som katalysator för organiska omvandlingar, till exempel vid kemo-selektiv tioacetalisering av aldehyder. I kombination med litiumaluminiumhydrid fungerar det som ett reduktionsmedel för alkener, alkyner och organiska halogenider; det kan klyva INGEN bindning och öppna epoxider. Det används för att framställa ett brett spektrum av komplex eftersom vattenligander lätt kan ersättas med aminer, tioeter, ammoniak och tiolater. Det är en föregångare till flera nickel-fosfinkomplex, såsom bis(trifenylfosfin)nickel(II)klorid, som används i alkyntrimeriseringar, karbonyleringar och som katalysatorer i organiska reaktioner såsom Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner som ett alternativ till palladium(0)-katalysatorer. Det är prekursorn till acetylacetonatkomplex av Ni, som används för att producera 1,5-cyklooktadienkomplex, ett viktigt reagens i organonikelkemi. Den kan användas för att framställa sandwichföreningen nickelocen genom dimetoxietankomplex av nickelklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Nickel(II)klorid används vid elektroplätering och som katalysator för organiska omvandlingar, till exempel vid kemo-selektiv tioacetalisering av aldehyder. I kombination med litiumaluminiumhydrid fungerar det som ett reduktionsmedel för alkener, alkyner och organiska halogenider; det kan klyva INGEN bindning och öppna epoxider. Det används för att framställa ett brett spektrum av komplex eftersom vattenligander lätt kan ersättas med aminer, tioeter, ammoniak och tiolater. Det är en föregångare till flera nickel-fosfinkomplex, såsom bis(trifenylfosfin)nickel(II)klorid, som används i alkyntrimeriseringar, karbonyleringar och som katalysatorer i organiska reaktioner såsom Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner som ett alternativ till palladium(0)-katalysatorer. Det är prekursorn till acetylacetonatkomplex av Ni, som används för att producera 1,5-cyklooktadienkomplex, ett viktigt reagens i organonikelkemi. Den kan användas för att framställa sandwichföreningen nickelocen genom dimetoxietankomplex av nickelklorid.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oförenliga ämnen som peroxider, starka syror och kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-20-0
Molekylformel Cl2Ni·6H2O
MDL-nummer MFCD00149809
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) chloride hexahydrate
Smältpunkt 140°C (in 2H2O)
pH 4.9
Kvantitet 250 g
Linjär formel NiCl2·6H2O
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Formel vikt 237.71 (129.60 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Densitet 1.92
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nickel(II) chloridehexahydrate, Nickel(II) chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.