Läs mer
Nickel(II) Chloride Hexahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Green |
| pH | 4 to 6 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 237.71g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Ångtryck | 1mmHg 615.6 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Nickel(II) chloride hexahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.