Läs mer
Nickel(II) chloride hexahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-4824840
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11374878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043185.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Används vid tillverkning av alla typer av nickelföreningar, konserveringsmedel och kemiska reaktionskatalysatorer. Används även vid elektroplätering, analytisk kemi, används för analysreagens och i gasmasker för att absorbera NH3. Det har också använts i miljöstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-20-0
Molekylformel Cl2Ni·6H2O
MDL-nummer MFCD00149809
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) chloride hexahydrate
Smältpunkt 140°C-H2O
Färg Klart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metals Basis)
Löslighetsinformation Soluble in water (2540g/L) and ethanol.
Formel vikt 237.71 (129.60 Anhydrous)
Odör Odorless
Densitet 1.92
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.