Läs mer
Nickel(II)kloridhexahydrat, puriss. pa,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15623460 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15623460 1 kg Poly flaska 1kg
15633460 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15623460 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 314621KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa,≥ 98 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-20-0
MDL-nummer MFCD00149809
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
Smältpunkt 80°C
Kvantitet 1 kg
Linjär formel NiCl2 · 6H2O
UN-nummer UN3288
Formel vikt 237.69g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet puriss. pa
Förpackning Poly flaska
Densitet 3.550g/cm3