Läs mer
Nickel(II)kloridhydrat, Puratronic™, 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11356937
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356937 5 g 5g
11346937 25 g 25g
11336937 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010815.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 69098-15-3 | Cl2Ni | 129,59 g/mol
Det används vid elektroplätering och som katalysator för organiska omvandlingar, till exempel vid kemo-selektiv tioacetalisering av aldehyder. I kombination med litiumaluminiumhydrid fungerar det som ett reduktionsmedel för alkener, alkyner och organiska halogenider; det kan klyva INGEN bindning och öppna epoxider. Det är en föregångare till flera nickel-fosfinkomplex, såsom bis(trifenylfosfin)nickel(II)klorid, som används i alkyntrimeriseringar, karbonyleringar och som katalysatorer i organiska reaktioner såsom Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner som ett alternativ till palladium(0)-katalysatorer. Det är prekursorn till acetylacetonatkomplex av Ni, som används för att producera 1,5-cyklooktadienkomplex, ett viktigt reagens i organonikelkemi. Den kan användas för att framställa sandwichföreningen nickelocen genom dimetoxietankomplex av nickelklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69098-15-3
Molekylformel Cl2Ni
Molekylvikt (g/mol) 129.59
MDL-nummer MFCD00149808
InChI-nyckel QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii chloride hydrate, nickel chloride hydrate, cl2ni.h2o, nicl2.h2o, nickel 11 chloride hydrate, nickel ii chloride hydrate, puratronic, nickel ii chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212333
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ni++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) chloride hydrate
Färg Klart
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel NiCl2·xH2O
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
IUPAC-namn dikloronikkel;hydrat
Formel vikt 129.60 (Anhydrous)
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Puratronic
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.