Läs mer
Nickel(II) chloride, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-4824841
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11348557
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035713.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
Det används vid syntes av halvledande metallhaltiga polymerer där polypyrrolskelettet har ett minimum av konformationsenergi och är nästan plan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7718-54-9
Molekylformel Cl2Ni
Molekylvikt (g/mol) 129.593
MDL-nummer MFCD00011142
InChI-nyckel QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC-namn diklornickel
LEDER Cl[Ni]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) chloride
Smältpunkt 1001°C
Färg Gul till orange
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 129.6
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Yellow to orange powder
Ångtryck 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Densitet 3.55
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.