Läs mer
Nickel(II)citrathydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354587
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354587 100 g 100g
11364587 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039634.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6018-92-4 | C12H10Ni3O14 | 554.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6018-92-4
Molekylformel C12H10Ni3O14
Molekylvikt (g/mol) 554.28
MDL-nummer MFCD00054366
InChI-nyckel UPPLJLAHMKABPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym nickel ii citrate hydrate
PubChem CID 131881812
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;nickel
LEDER [Ni++].[Ni++].[Ni++].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) citrate hydrate
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Formel vikt 554.33 (Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.