Läs mer
Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Produktkod. 11378278
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378278 10 g 10g
11388278 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039480.09
Request Bulk or Custom Format
For Metallurgy, Nickel-Plating | CAS: 13477-95-7 | C2H8N2NiO4 | 182.789 g/mol
Används inom metallurgi, förnicklingsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13477-95-7
Molekylformel C2H8N2NiO4
Molekylvikt (g/mol) 182.789
MDL-nummer MFCD00049490
InChI-nyckel VHHVAACTKRUWEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii cyanide tetrahydrate, ni cn 2 tetrahydrate, acmc-20ak3a, nickel cyanide tetrahydrate, c2n2ni.4h2o, nickel dicyanide tetrahydrate
PubChem CID 71317429
IUPAC-namn nickel(2+);dicyanid;tetrahydrat
LEDER [C-]#N.[C-]#N.O.O.O.O.[Ni+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Smältpunkt 200°C-4H2O
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in ammonium carbonate,ammonia,alkali cyanides
Formel vikt 182.73 (110.73 Anhydrous)
Utseende Light green powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.