Läs mer
Nickel(II)fluoridetrahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347737
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347737 250 g 250g
11337737 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014132.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13940-83-5
Nickel(II)fluoridetrahydrat används vid ytbehandling av aluminiumprofiler och tryckfärgstillverkning, fluorescenslampa, fluidisator och katalysator för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13940-83-5
MDL-nummer MFCD00016263
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) fluoride tetrahydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble in water,inorganic acid.
Formel vikt 168.77 (96.71 Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.