Läs mer
Nickel(II)formiatdihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11321349
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321349 100 g 100g
11311349 500 g 500g
11331349 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013801.22
Request Bulk or Custom Format
För nickelkatalysatorpreparat
Nickel(II)formiatdihydrat används i nickelkatalysatorberedningar. Det används också som en biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15694-70-9
Molekylformel Ni(HCO2)2·2H2O
MDL-nummer MFCD00153034
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) formate dihydrate
Smältpunkt 130°C to 140°C-2H2O
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation In the range 180-200° decomposes to Ni,CO,CO2,H2,H2O,CH4. Partially soluble in water
Formel vikt 184.77 (148.74 Anhydrous)
Utseende Green powder
Nedbrytningsinformation In the range 180° to 200°C decomposes to Ni,CO,CO2
Densitet 2.15 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.