Läs mer
Nickel(II)hydroxid, Ni 61 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391839
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5000g
5g
5kg
Produktkod. 11391839
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012517.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 12054-48-7 | H2NiO2 | 92.71 g/mol
På grund av dess redoxbeteende finner den användning i laddningsbara batterielektroder. Det är användbart för lagring av elektrokemisk energi, med potentiella tillämpningar i bilbatterier. Det är ett potentiellt material för flera biologiska tillämpningar, till exempel i kromosomal DNA-kvantifieringsanalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12054-48-7
Molekylformel H2NiO2
Molekylvikt (g/mol) 92.71
MDL-nummer MFCD00011140
InChI-nyckel BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn nickel(2+) dihydroxide
LEDER [OH-].[OH-].[Ni++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) hydroxide
Smältpunkt 230°C (decomposition)
Färg Green
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
Linjär formel Ni(OH)2
UN-nummer UN3077
Formel vikt 92.7
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ni 61%
Odör Odorless
Densitet 4.1g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.