Läs mer
Nickel(II)laktattetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11470038
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
Product Code. 11470038
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B23643.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C6H10NiO6·4H2O
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Molekylformel C6H10NiO6·4H2O
MDL-nummer MFCD02683106
Specifications
Kemiskt namn eller material Nickel(II) lactate tetrahydrate
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Formel vikt 308.91 (236.85 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.