Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Nickel(II) nitrate hexahydrate |
| Smältpunkt | 56.7°C |
| Färg | Blue Green |
| pH | 4.0 (at 20°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | Ni(NO3)2 · 6H2O |
| UN-nummer | UN2725 |
| Löslighetsinformation | 2.35g/L at 0°C |
| Formel vikt | 290.79g/mol |
| Show More |