Läs mer
Nickel(II) nitrate hexahydrate, 98%
Produktkod. 11482967
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
2.5kg
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482967 1000 g 1000g
11408740 100 g 100g
11418740 500 g 500g
11492967 5000 g 5000g
11428740 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11482967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15540.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13478-00-7 | H12N2NiO12 | 290.79 g/mol
Nickel(II)nitrat används som en prekursor vid tillverkning av andra nickelsalter och understödda nickelkatalysatorer. Den finner användning som en katalysator i organisk syntes. Vidare används den vid elektroplätering och som en mordent vid textilfärgning. Det är en föregångare för framställning av nickelsulfid-reducerad grafenoxid (RGO) kompositpulver med hög initial kapacitet och bra cykelprestanda. Den kan användas vid framställning av nickel- och nickeloxid-nanokristaller impregnerade O-MWCNT (syrefunktionaliserade flerväggiga kolnanorör) med potentiella tillämpningar i halvledarindustrier. Den finner användning för att förbättra cykelstabilitet och hastighetskapacitet för Li 2 MnO 3 .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Nickel(II)nitrat används som prekursor vid tillverkning av andra nickelsalter och nickelkatalysatorer. Den finner användning som en katalysator i organisk syntes. Vidare används den vid elektroplätering och som en mordent vid textilfärgning. Det är en föregångare för framställning av nickelsulfid-reducerad grafenoxid (RGO) kompositpulver med hög initial kapacitet och bra cykelprestanda. Den kan användas vid framställning av nickel- och nickeloxid-nanokristaller impregnerade O-MWCNT (syrefunktionaliserade flerväggiga kolnanorör) med potentiella tillämpningar i halvledarindustrier. Den finner användning för att förbättra cykelstabilitet och hastighetskapacitet för Li 2 MnO 3 .
Löslighet
Mycket löslig i vatten. Löslig i etanol.
Anmärkningar
Som oxidationsmedel är det oförenligt med reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13478-00-7
Molekylformel H12N2NiO12
Molekylvikt (g/mol) 290.79
MDL-nummer MFCD00149805
InChI-nyckel AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
LEDER O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 137°C
Kemiskt namn eller material Nickel(II) nitrate hexahydrate
Smältpunkt 56.7°C
Kvantitet 1000 g
Linjär formel Ni(NO3)2·6H2O
UN-nummer UN2725
Merck Index 14,6513
Löslighetsinformation Very soluble in water. Soluble in ethanol.
IUPAC-namn nickel(2+)hexahydratdinitrat
Formel vikt 290.80 (182.70 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.05
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nickel(II) nitrate hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.