Läs mer
Nickel(II) Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Nickel(II) Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 137°C |
| Smältpunkt | 56.7°C |
| Färg | Blue-Green |
| pH | 5 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | nickel(2+);dinitrate;hexahydrate |
| Formel vikt | 290.8g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Nickel(II) nitrate hexahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H315-Irriterar huden.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.