Läs mer
Nickel(II) Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10418800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10418800 250 g 250g
10386330 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10418800 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/1750/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Nickel(II) Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13478-00-7
Molekylformel H12N2NiO12
Molekylvikt (g/mol) 290.79
MDL-nummer MFCD00149805
InChI-nyckel AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
LEDER O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 137°C
Smältpunkt 56.7°C
Färg Blue-Green
pH 5
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn nickel(2+) hexahydrate dinitrate
Formel vikt 290.8g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) nitrate,hexahydrate (1:2:6),Nickel nitrate (2+salt)