Läs mer
Nickel(II) Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
Beskrivning
Nickel(II) Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 137°C |
| Smältpunkt | 56.7°C |
| Färg | Blue-Green |
| pH | 5 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| IUPAC-namn | nickel(2+) hexahydrate dinitrate |
| Formel vikt | 290.8g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |