Läs mer
Nickel(II) nitrathexahydrat, tekniker, Ni 19,8% min
Produktkod. 11326638
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326638 500 g 500g
11336638 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012222.36
 Begränsad artikel
I lager
Nickelplätering, tillverkning av keramiska färger | CAS: 13478-00-7 | H12N2NiO12 | 290,79 g/mol
Nickelplätering, tillverkning av keramiska färgerNickel(II)nitrathexahydrat används som en prekursor vid tillverkning av andra nickelsalter och understödda nickelkatalysatorer. Den finner användning som en katalysator i organisk syntes. Vidare används den vid elektroplätering och som en mordent vid textilfärgning. Det är en föregångare för framställning av nickelsulfid-reducerad grafenoxid (RGO) kompositpulver med hög initial kapacitet och bra cykelprestanda. Den kan användas vid framställning av nickel- och nickeloxid-nanokristaller impregnerade O-MWCNT (syrefunktionaliserade flerväggiga kolnanorör) med potentiella tillämpningar i halvledarindustrier. Den finner användning för att förbättra cykelstabilitet och hastighetskapacitet för Li 2 MnO 3 .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13478-00-7
Molekylformel H12N2NiO12
Molekylvikt (g/mol) 290.79
MDL-nummer MFCD00149805
InChI-nyckel AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
IUPAC-namn nickel(2+);dinitrat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 137°C
Kemiskt namn eller material Nickel(II) nitrate hexahydrate
Smältpunkt 56.7°C
Färg Klart
Fysisk form Flingor
Kvantitet 500 g
Linjär formel Ni(NO3)2·6H2O
UN-nummer UN2725
Merck Index 14,6513
Löslighetsinformation Soluble in water,alcoholVery soluble in water; Soluble in ethanol.
Formel vikt 290.80 (182.70 Anhydrous)
Kvalitet Teknisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ni 19.8% min.
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.05 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302+H332-Skadligt vid förtäring eller inandning
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) nitrate,hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.