Läs mer
Nickel(II)oktanoat, i mineralsprit (8% Ni), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11368278
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368278 25 g 25g
11358278 100 g 100g
15456305 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039479.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4995-91-9 | C8H16NiO2 | 202.907 g/mol
Nickel(II)oktanoat används för att framställa nickelbaserade katalysatorer med användning av niobiummodifierad kiseldioxid som bärare. Det används också som en katalysator och involverat i behandlingen av qaiyarah tung råolja, bensin med etanol som lösningsmedel och reduktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4995-91-9
Molekylformel C8H16NiO2
Molekylvikt (g/mol) 202.907
MDL-nummer MFCD00064239
InChI-nyckel ANYMYNDNCKURBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel dioctanoate, nickel 2+ caprylate, nickel octoate, caprylic acid, nickel ii salt, octanoic acid, nickel 2+ salt
PubChem CID 54611835
IUPAC-namn nickel;oktansyra
LEDER CCCCCCCC(=O)O.[Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) octanoate
Namnnotering In mineral spirits
Färg Klart
Densitet 0.95 g/mL
Flampunkt 40°C (104°F)
Linjär formel [CH3(CH2)6COO]2Ni
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,chloroform,acetonitrile,ether,carbon disulfide,petroleum ether and glacial acetic acid. Immiscible with water.
Formel vikt 345.1
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 8% Ni
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.