Läs mer
Nickel(II) oxalate hydrate, Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Produktkod. 11365057
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365057 5 g 5g
11375057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11365057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040757.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126956-48-7 | C2NiO4 | 146.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126956-48-7
Molekylformel C2NiO4
Molekylvikt (g/mol) 146.71
MDL-nummer MFCD00167155
InChI-nyckel DOLZKNFSRCEOFV-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii oxalate hydrate, acmc-1c3o8, nickel 2+ hydrate oxalate, nickel ii oxalate hydrate, puratronic, nickel 2+ ion hydrate oxalate, nickel 2+ ethanedioate-water 1/1/1, nickel, ethanedioato 2--ko1,ko2-, hydrate 9ci
PubChem CID 16213068
LEDER [Ni++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) oxalate hydrate
Färg Klart
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel NiC2O4·xH2O (x≈2)
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,6514
IUPAC-namn nickel(2+);oxalat;hydrat
Formel vikt 146.73 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9985%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.