Läs mer
Nickel(II)oxid, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det används i nickel-järn batteri (Edison Battery) och bränsleceller. Det är en föregångare för många nickelsalter och nickellegeringar inklusive nickel-stål-allierade, till exempel invar och elinvar. Det används i elektrokroma apparater, frits , ferriter och porslinsglasyrer. Den fungerar också som en hydreringskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel(II) oxide |
| Smältpunkt | 1984°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 50 g |
| Analysprocentintervall | 99% (metals basis) |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water; soluble in acids and ammonium hydroxide. |
| Formel vikt | 74.71 |
| Densitet | 6.67 g/mL |
Säkerhet och hantering
- Nickel(II) oxide
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H372-Orsakar organskador.
- H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.