Läs mer
Nickel(II)oxid, svart, 76% Ni, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10471261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10471261 500 g Glasflaska 500g
10501091 5 g Glasflaska 5g
10318550 100 g Glasflaska 100g
10300744 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
4 options
Produktkod. 10471261
Brand: Thermo Scientific Acros 223125000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-99-1
Molekylformel NiO
Molekylvikt (g/mol) 74.69
MDL-nummer MFCD00011145
InChI-nyckel GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC-namn oxonickel
LEDER O=[Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) oxide, black
Namnnotering 76% Ni
Färg Svart-grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Linjär formel NiO
Merck Index 15, 6597
Formel vikt 74.7
Procent renhet 75 to 77% (Ni)
Förpackning Glasflaska
Densitet 6.67g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.