Läs mer
Nickel(II) oxide, black, Ni 76%, (contains Ni{2}O{3})
Produktkod. p-7080367
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11324969
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087302.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Nickel(II)oxid används i bränslecellselektroder, lagringsbatterier, elektroniska kretskort, elektrisk keramik och som pigment för keramik och glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-99-1
Molekylformel NiO
Molekylvikt (g/mol) 74.69
MDL-nummer MFCD00011145
InChI-nyckel GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC-namn oxonickel
LEDER O=[Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel (II) oxide
Smältpunkt 1984°C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,6512
Löslighetsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
Formel vikt 74.71
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ni 76%, (contains Ni2O3)
Odör Odorless
Densitet 6.67 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.