Läs mer
Nickel(II)oxid, grön, Ni 78,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4824843
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 15402157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045094.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Nickel(II)oxid används vid framställning av nickellegeringar inklusive nickelstållegeringar, tillverkning av glas- och porslinsfärger. Ytterligare nickeloxid är huvudkomponenten i nickel-järnbatteri (Edison-batteri), nickel-kadmium uppladdningsbart batteri, och används även i keramisk industri för att göra frits och porslinsglasyrer. Det fungerar också som en hydreringskatalysator. NiO/CNT (nickeloxid/kol nanorör) kan vara en potentiell katodkatalysator för syrereduktionsreaktion (ORR) i mikrobiella bränsleceller (MFC). Den blandas med andra oxider med hög renhet och används i en mängd olika halvledarapplikationer som termistorer och varistorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-99-1
Molekylformel NiO
Molekylvikt (g/mol) 74.69
MDL-nummer MFCD00011145
InChI-nyckel GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC-namn oxonickel
LEDER O=[Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) oxide
Smältpunkt 1984°C
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall Ni 78.5%
Löslighetsinformation Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water.
Formel vikt 74.71
Odör Odorless
Densitet 6.67
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) oxide, green
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nickel oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.