Läs mer
Nickel(II) oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11336947
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336947 100 g 100g
11316947 5 g 5g
11326947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010819.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Nickel(II)oxid används vid framställning av nickellegeringar inklusive nickelstållegeringar, tillverkning av glas- och porslinsfärger. Ytterligare nickeloxid är huvudkomponenten i nickel-järnbatteri (Edison-batteri), nickel-kadmium uppladdningsbart batteri, och används även i keramisk industri för att göra frits och porslinsglasyrer. Det fungerar också som en hydreringskatalysator. NiO/CNT (nickeloxid/kol nanorör) kan vara en potentiell katodkatalysator för syrereduktionsreaktion (ORR) i mikrobiella bränsleceller (MFC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-99-1
Molekylformel NiO
Molekylvikt (g/mol) 74.69
MDL-nummer MFCD00011145
InChI-nyckel GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC-namn oxonickel
LEDER O=[Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) oxide
Smältpunkt 1984°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water.
Formel vikt 74.71
Densitet 6.67
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.