Läs mer
Nickel(II) Oxide, Pure, Black, Fisher Chemical
Produktkod. 10141960 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10141960 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10141960 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/1850/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 1960°C
CAS 1313-99-1
Färg Black
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel NiO
MDL-nummer MFCD00011145
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
InChI-nyckel GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Ni]
IUPAC-namn oxonickel
Molekylvikt (g/mol) 74.69
PubChem CID 14805
Formel vikt 74.7g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.