Läs mer
Nickel(II) perchlorate hydrate, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11418420
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418420 10 g 10g
11428420 50 g 50g
11438420 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418420 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044316.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13637-71-3 | Cl2NiO8 | 257.59 g/mol
Används som utgångsmaterial för homometalliska, trinukleära heteroskorpionatkomplex tillämpade i studier av elektroniska och magnetiska egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13637-71-3
Molekylformel Cl2NiO8
Molekylvikt (g/mol) 257.59
MDL-nummer MFCD00149804
InChI-nyckel ZLQBNKOPBDZKDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel perchlorate, unii-bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt, nickel ii perchlorate, nickel 2+ diperchlorate, bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt 2:1, nickelous perchlorate, perchloric acid, nickel salt, nickel perchlorate ni clo4 2
PubChem CID 26158
LEDER [Ni++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel (II) perchlorate hydrate
Smältpunkt 140°C
Färg Klart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Ni(ClO4)2·xH2O
UN-nummer UN1481
Löslighetsinformation Very soluble in water. Soluble in many organic solvents.
IUPAC-namn nickel(2+)diperklorat
Formel vikt 257.59 (Anhydrous)
Procent renhet 99.998%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.55
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.