Läs mer
Nickel(II)ftalocyanin
Produktkod. 11378248
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378248 5 g 5g
11388248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039453.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 14055-02-8 | C32H16N8Ni | 571,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14055-02-8
Molekylformel C32H16N8Ni
Molekylvikt (g/mol) 571.23
MDL-nummer MFCD00041954
InChI-nyckel LVIYYTJTOKJJOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel phthalocyanine, nickel ii phthalocyanine, phthalocyanine, ni, nickel ii phthalocyanine, dye content 85 %
PubChem CID 2735100
IUPAC-namn nickel(2+) 2,11,20,29,37,38,39,40-oktaazanonacyklo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.01.²,¹⁸.07²,¹⁸.07²²,¹⁸. traconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadekaen-37,39-diid
LEDER [Ni++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) phthalocyanine
Smältpunkt >300 °C
Färg Blå till lila
Kvantitet 5 g
Formel vikt 571.24
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.