Läs mer
Nickel(II) sulfamate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade
Produktkod. p-7051121
Kvantitet:
1 L
2 x 2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Produktkod. 11308488
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040501.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nickelplätering
Nickelplätering Nickel(II)sulfamat används för galvanisering och som ytbehandlingsmedel. Den finner användning i metallfärgning och gjutning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13770-89-3
Molekylformel H4N2NiO6S2
Molekylvikt (g/mol) 250.85
MDL-nummer MFCD00137261
InChI-nyckel KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci
PubChem CID 83720
IUPAC-namn nickel(2+);disulfamat
LEDER [Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) sulfamate
Färg Klart
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Linjär formel Ni(SO3NH2)2
UN-nummer UN3082
Löslighetsinformation Miscible with water,immiscible with ether,acetone.
Formel vikt 250.86 (Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) sulfamate, 50% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nickel(II) sulphamate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.