Läs mer
Nickel(II)sulfamathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339369
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339369 50 g 50g
11349369 250 g 250g
11329369 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339369 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089020.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13770-89-3 | H4N2NiO6S2 | 250.85 g/mol
Nickel(II)sulfamat används som elektroplätering och ytbehandlingsmedel. Den finner användning i metallfärgning och gjutning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13770-89-3
Molekylformel H4N2NiO6S2
Molekylvikt (g/mol) 250.85
MDL-nummer MFCD00137261
InChI-nyckel KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci
PubChem CID 83720
LEDER [Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) sulfamate hydrate
Färg Blått
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn nickel(2+)disulfamat
Formel vikt 250.86 (Anhydrous)
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.