Läs mer
Scharlab NICKEL(II)SULFAT-6-HYDRAT PA 250G
Brand: Scharlab NI01800250
NICKEL(II)SULFAT-6-HYDRAT PA 250G
Säkerhet och hantering
- Nickel(II)sulfate-6-hydrat , pro analysi ,ACS
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.