Läs mer
Nickel(II)sulfat, 0,5 M aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15414469
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414469 100 mL 100ml
15404469 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61993.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 SEK
    859.65 SEK / 100ml
    Save 175.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10101-97-0 | Molekylformel: H12NiO10S | Molekylvikt: 262,839 g/mol
Nickel(II)sulfat, 0,5M aq. Soln. används vid nickelplätering, som mordant vid färgning och i trycktextilier. Kolumner som används vid polyhistidinmärkning, användbara inom biokemi och molekylärbiologi, regenereras med nickelsulfat.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Nickel(II)sulfat, 0,5M aq. Soln. används vid nickelplätering, som mordant vid färgning och i trycktextilier. Kolumner som används vid polyhistidinmärkning, användbara inom biokemi och molekylärbiologi, regenereras med nickelsulfat.
Löslighet
Helt blandbar i vatten.
Anteckningar
Skydda mot värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-97-0
Molekylformel H12NiO10S
Molekylvikt (g/mol) 262.839
MDL-nummer MFCD00011146
InChI-nyckel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-namn nickel(2+);sulfat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) sulfate
Färg Klart
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Odör Luktfritt
Linjär formel NiSO4
UN-nummer UN3082
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 262.86
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) sulfate, 0.5M aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) sulfate hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.