Läs mer
Nickel(II) sulfate heptahydrate, for analysis, for nickel plating, DIN 50970
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel(II) sulfate heptahydrate |
| Färg | Klart |
| Fysisk form | Needle-like Crystals or Powder |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | NiSO4·7H2O |
| Merck Index | 15, 6602 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and ether |
| IUPAC-namn | nickel(2+)heptahydratsulfat |
| Formel vikt | 280.88 |
| Procent renhet | 20 to 21% (Ni) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Nickel(II) sulfate heptahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H315-Irriterar huden.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.