Läs mer
Nickel(II) Sulfate Heptahydrate, purum p.a; ≥99.0% (KT), Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel(II) sulfate heptahydrate |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | NiSO4 · 7H2O |
| UN-nummer | UN3077 |
| Formel vikt | 280.86g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% (KT) |
| Förpackning | Poly bottle |
| Densitet | 1.948g/mL at 25°C |