Läs mer
Nickel(II) sulfathexahydrat, 98+%, ACS-reagens
Produktkod. 10155123 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10155123 1 kg Plastflaska 1kg
10034013 100 g Plastflaska 100g
10361681 500 g Plastflaska 500g
13408568 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10155123 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 415610010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00 SEK
    1568.65 SEK / 1kg
    Save 206.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10101-97-0 | NiO4S·6H2O | 262,85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-97-0 , 7786-81-4
Molekylformel NiO4S·6H2O
Molekylvikt (g/mol) 262.85
MDL-nummer MFCD00149813
InChI-nyckel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-namn nickel(2+);sulfat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) sulfate hexahydrate
Smältpunkt 53,0 °C
Färg Blå-grön
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98,0 till 102 % (Komplexometri)
Linjär formel NiSO4·6H2O
Merck Index 15,6602
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 625 g/L (20 °C). Andra lösligheter: sparsamt lösliga i alkohol
Formel vikt 262.85
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H315-Irriterar huden.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.