Läs mer
Nickel(II)sulfat-hexahydrat, 98 %
Beskrivning
Nickelsulfathexahydrat används huvudsakligen i Ni-plätering, som betningsmedel vid färgning och tryckning av textilier, som svärtningsmedel för zink och mässing och vid tillverkning av organiska nickelsalter. Det används som en effektiv katalysator för gasfasdehydrering av glycerol till akrolein. Nickelsulfat hexahydratkristall är ett effektivt ultraviolett filtermaterial. Kolonner som används inom biokemi och molekylärbiologi kan regenereras med nickelsulfat. Det används för att framställa nickelkarbonat, en föregångare till pigment och nickelbaserade katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Linjär formel | NiSO4·6H2O |
| UN-nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,6517 |
| Löslighetsinformation | Mycket löslig i vatten, etanol, ammoniak. |
| Formel vikt | 262,86 (154,77 vattenfri) |
| Procent renhet | 98% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Nickel(II) sulfate hexahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) sulfate hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.