Läs mer
Nickel(II) sulfate hexahydrate, ACS, 98.0% min
Produktkod. 11363418
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363418 2.5 kg 2.5kg
11353418 100 g 100g
11343418 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036336.A4
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10101-97-0 | H12NiO10S | 262.839 g/mol
Det är prekursormaterialet för Ni-elektroplätering. Den används inom biokemi och används också som en kalibrering för magnetiska känslighetsmätningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-97-0
Molekylformel H12NiO10S
Molekylvikt (g/mol) 262.839
MDL-nummer MFCD00149813
InChI-nyckel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-namn nickel(2+);sulfat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) sulfate hexahydrate
Namnnotering For analysis ACS
Färg Blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 98% min.
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and methanol
Formel vikt 262.86 (154.77 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Utseende Blue powder
Densitet 2.07
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.