Läs mer
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10770195 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10770195 250 g Plastic powder jar 250g
1 options
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 10770195 Supplier Fisher Chemical Supplier No. N/2051/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Smältpunkt 53°C
CAS 10101-97-0
Färg Blue-Green
pH 4 to 6
Fysisk form Crystalline Solid
Kvantitet 250 g
Molekylformel H12NiO10S
MDL-nummer 149813
Synonym nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
InChI-nyckel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
IUPAC-namn nickel(2+);sulfate;hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 262.839
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Formel vikt 262.85g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Hazard Statement
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.