Läs mer
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073336 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Produktkod. 11403673
Brand: Fisher Chemical N/2000/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10101-97-0
Molekylformel H12NiO10S
Molekylvikt (g/mol) 262.839
MDL-nummer 149813
InChI-nyckel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-namn nickel(2+);sulfate;hexahydrate
LEDER O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Specifikationer
Smältpunkt 53°C
Färg Blue-Green
pH 4 to 6
Fysisk form Crystalline Solid
Kvantitet 250 g
Formel vikt 262.85g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.