Läs mer
Nickel(II) sulfate hexahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, 99-102.0%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel(Ii) Sulfate Hexahydrate |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | NiSO4 · 6H2O |
| UN-nummer | 3077 |
| Formel vikt | 262.85g/mol |
| Procent renhet | 99 to 102% |
| Kvalitet | ACS/puriss. p.a. |
| Densitet | Vapor Density: 2.07 (vs air) |