Läs mer
Nickel(II)sulfathydrat, Puratronic™ , 99,9985 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356947
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11356947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010820.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15244-37-8 | NiO4S | 154.749 g/mol
Nickel(II)sulfathydrat används vid elektroplätering och som en kemisk mellanprodukt för att producera andra nickelföreningar. Det används även vid tryckning och färgning av textilier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15244-37-8
Molekylformel NiO4S
Molekylvikt (g/mol) 154.749
MDL-nummer MFCD00011146
InChI-nyckel LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate, nickel sulphate, nickel ii sulfate, nickelous sulfate, nickel 2+ sulfate, nickel sulfate 1:1, niso4, nickel ii sulfate 1:1, nickel sulfate van, nickel sulfate niso4
PubChem CID 24586
ChEBI CHEBI:53001
IUPAC-namn nickel(2+);sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) sulfate hydrate
Färg Klart
pH 4,3 till 4,7
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel NiSO4·xH2O (x≈6)
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,6517
Löslighetsinformation Soluble in water (29.3g/100cc water at 0°C and 83.7g/100cc water at 100°C. Insoluble in alcohol,ether & acetone.
Formel vikt 154.77 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9985%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 2.070 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.