Läs mer
Nickel(II) telluride, 99.9% (metals basis excluding Co), Co 0.1-1%
Produktkod. 11302198
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302198 10 g 10g
11312198 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013105.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12142-88-0 | NiTe | 186.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12142-88-0
Molekylformel NiTe
Molekylvikt (g/mol) 186.29
MDL-nummer MFCD00016258
InChI-nyckel NPEUSMKUOOTUGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel telluride, imgreite, ccris 7583, nickel telluride nickel and nickel compounds, nickeltellurid
PubChem CID 62780
IUPAC-namn tellanylidennickel
LEDER [Ni]=[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) telluride
Fysisk form Lump
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Co), Co 0,1 till 1 %
Linjär formel NiTe
UN-nummer UN3077
Formel vikt 186.31
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.