Läs mer
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate, 99%
Produktkod. 10621073 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10621073 10 g Glasflaska 10g
10405862 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10621073 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 358730100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15684-36-3 | B2F8H12NiO6 | 340.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15684-36-3 , 14708-14-6
Molekylformel B2F8H12NiO6
Molekylvikt (g/mol) 340.39
MDL-nummer MFCD00150259
InChI-nyckel BFFWGFMAXHCLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii tetrafluoroborate hexahydrate, nickel ii ditetrafluoroborate hexahydrate, nickel 2+ ditetrafluoroborate hexahydrate, borate 1-,tetrafluoro-, nickel 2+ 2:1 , hexahydrate 9ci, 2bf4.ni.6h2o, nickel ii tetrafluoroboratehexahydrate, nickel ii tetrafluoroborate hexahydrate 100g, nickel 2+ hexahydrate ditetrafluoroborate, nickel 2+ ion hexahydrate ditetrafluoroborate
PubChem CID 177615
LEDER O.O.O.O.O.O.[Ni++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Färg Blå-grön
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (Complexometry)
Linjär formel Ni(BF4)2·6H2O
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
IUPAC-namn nickel(2+)-bis(tetrafluorboranid)hexahydrat
Formel vikt 340.39
Procent renhet 99%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.